missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human GDF-8/Myostatin ELISA Kit

Código de producto. 17134503
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17134503 96 pruebas paquete de 96
17184969 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17134503

Marca: Invitrogen™ EH215RB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human GDF-8/Myostatin quantitates human GDF-8/Myostatin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GDF-8/Myostatin.

La proteína codificada por este gen es un miembro de la familia de proteínas morfogenéticas óseas y de la superfamilia TGF-beta. Este grupo de proteínas se caracteriza por un sitio de procesamiento proteolítico polibásico que se escinde para producir una proteína madura que contiene siete residuos de cisteína conservados. Los miembros de esta familia son reguladores del crecimiento celular y de la diferenciación tanto en tejidos embrionarios como en tejidos adultos. Se cree que este gen codifica una proteína secretada que regula negativamente el crecimiento del músculo esquelético.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Cmpt; compacto; GDF8; GDF-8; factor de diferenciación de crecimiento 8; factor de crecimiento/diferenciación 8; H-Mio-Propéptido; H-Miostatina; MSLHP; MSTN; miostatina
Intervalo del ensayo De 0,83 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,83 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O14793
Símbolo de gen Mstn
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Miostatina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.