missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human GDF-15 Quantikine QuicKit ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 0.28 to 1 pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0.947 pg/mL |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum, Urine |
| Especificidad | Recognizes natural and recombinant human GDF-15 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 9518 |
| Cantidad | 1 Kit |
| Requisitos de almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Sinónimo | GDF15, growth differentiation factor 15, growth/differentiation factor 15, Macrophage inhibitory cytokine 1, MIC-1, MIC-1 NSAID-activated gene 1 protein, MIC1Prostate differentiation factor, NAG-1, NAG-1 NSAID-regulated gene 1 protein, NSAID (nonsteroidal inflammatory drug)-activated protein 1, PDF, PDFGDF-15, PLAB, PLABNRG-1, Placental bone morphogenetic protein, Placental TGF-beta, PTGF-beta, PTGFBPTGF-beta |
| Objetivo | Humano |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?