Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para GDF-11/BMP-11 humana
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
La GDF-11/BMP-11 humana cuantifica la GDF-11/BMP-11 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la GDF-11/BMP-11 humana natural y recombinante.
El GDF11 es un miembro de la familia de proteínas morfogenéticas óseas (BMP) y de la superfamilia TGF-beta. Este grupo de proteínas se caracteriza por un sitio de procesamiento proteolítico polibásico que se escinde para producir una proteína madura que contiene siete residuos de cisteína conservados. Los miembros de esta familia son reguladores del crecimiento celular y de la diferenciación tanto en tejidos embrionarios como en tejidos adultos. Los estudios realizados en ratones y Xenopus sugieren que esta proteína está implicada en la formación mesodérmica y la neurogénesis durante el desarrollo embrionario.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | BMP11; BMP-11; proteína 11 morfogenética ósea; GDF11; GDF-11; factor 11 de diferenciación del crecimiento; factor 11 de crecimiento/diferenciación |
| Intervalo del ensayo | De 0,164 a 40 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,16 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O95390 |
| Símbolo de gen | GDF11 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |