Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para GDF-11/BMP-11 humana
Código de producto. 17114503
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17114503 96 pruebas paquete de 96
17164969 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 17114503
Marca: Invitrogen™ EH213RB
La GDF-11/BMP-11 humana cuantifica la GDF-11/BMP-11 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La GDF-11/BMP-11 humana cuantifica la GDF-11/BMP-11 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la GDF-11/BMP-11 humana natural y recombinante.
El GDF11 es un miembro de la familia de proteínas morfogenéticas óseas (BMP) y de la superfamilia TGF-beta. Este grupo de proteínas se caracteriza por un sitio de procesamiento proteolítico polibásico que se escinde para producir una proteína madura que contiene siete residuos de cisteína conservados. Los miembros de esta familia son reguladores del crecimiento celular y de la diferenciación tanto en tejidos embrionarios como en tejidos adultos. Los estudios realizados en ratones y Xenopus sugieren que esta proteína está implicada en la formación mesodérmica y la neurogénesis durante el desarrollo embrionario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso BMP11; BMP-11; proteína 11 morfogenética ósea; GDF11; GDF-11; factor 11 de diferenciación del crecimiento; factor 11 de crecimiento/diferenciación
Intervalo del ensayo De 0,164 a 40 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,16 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O95390
Símbolo de gen GDF11
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo GDF11
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min