Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para GATA-4 humana
Código de producto. 17144969
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17144969 5 x 96 pruebas cada uno
17194493 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17144969
Marca: Invitrogen™ EH211RBX5
ELISA
Human GATA-4 quantitates human GATA-4 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GATA-4.
GATA4 es miembro de la familia de factores de transcripción de dedos de zinc GATA. Los miembros de esta familia reconocen el motivo de GATA que está presente en los promotores de muchos genes. Se cree que esta proteína regula los genes implicados en la embriogénesis y en la diferenciación y la función de miocardio. Las mutaciones en la codificación génica GATA4 se han asociado con defectos septales cardíacos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso ASD2; proteína de unión al ADN GATA-GT2; GAT4; proteína de unión a GATA 4; GATA4; Gata-4; factor de unión a GATA 4; proteína de unión a GATA 4; MGC126629; TACHD; TOF; factor de transcripción GATA-4; VSD1
Intervalo del ensayo De 0,85 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,85 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P43694
Símbolo de gen GATA4
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo GATA4
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min