Learn More
Human Gas6 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
201.00€ - 452.00€
Especificaciones
Antígeno Gas6
Clon 100130
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18730287
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB8853-SP
25 μg
201.00€
25 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18753707
Ver documentos
R&D Systems
MAB8853-100
100 μg
452.00€
100 microgramos
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Gas6 Monoclonal specifically detects Gas6 in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
Gas6
ELISA
Unconjugated
Mouse
Human
NP_000811
2621
IgG2b
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
100130
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
AXLLG, AXLLGAXL stimulatory factor, AXSFAXL receptor tyrosine kinase ligand, DKFZp666G247, FLJ34709, GAS-6, growth arrest-specific 6, growth arrest-specific protein 6
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Gas6, Asp118-Ala678, Accession # NP_000811
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt