missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Gas6 Antibody, R&D Systems™

Descripción
Gas6 Monoclonal specifically detects Gas6 in Human samples. It is validated for ELISA.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Gas6 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 100140 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | ELISA |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | NP_000811 |
| Alias de gen | AXLLG, AXLLGAXL stimulatory factor, AXSFAXL receptor tyrosine kinase ligand, DKFZp666G247, FLJ34709, GAS-6, growth arrest-specific 6, growth arrest-specific protein 6 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?