Learn More
Invitrogen™ Human GAPDH ELISA Kit
Código de producto. 17194959
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17194959 5 x 96 pruebas cada uno
17144493 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17194959
Marca: Invitrogen™ EH207RBX5
ELISA
La GAPDH humana cuantifica la GAPDH humana en suero, plasma, sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la GAPDH humana natural y recombinante.
La GAPDH (gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa) es una enzima catalítica que se sabe que está implicada en la glucólisis. La GAPDH existe como un tetrámero de subunidades idénticas de 37-kDa y cataliza la reducción reversible de 1,3-bisfosfoglicerato a gliceraldehído 3-fosfofato en presencia de NADPH. Además de desempeñar un papel clave en la glucólisis, la GAPDH se expresa ubicuamente y muestra otras actividades no relacionadas con su función glucolítica. Se ha informado de que la GAPDH participa en los procesos de replicación del ADN, reparación del ADN, exportación del ARN nuclear, fusión de membranas y unión de microtúbulos. Los estudios proporcionan evidencia de que la GAPDH desempeña un papel esencial en la expresión génica observada en la apoptosis y como parte del fenotipo celular de las enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad. Además, la GAPDH participa en otros procesos celulares que van desde la fusión de membranas hasta la apoptosis neuronal en el cáncer. Se ha descrito que la GAPDH se une a varias otras proteínas, incluida la proteína precursora amiloide, mutaciones en las que causan algunas formas de enfermedad de Alzheimer (AD), y los tractos de poliglutamina de Huntington, cuyas formas aberrantes producto de la proteína son causantes de la enfermedad de Huntington. También se han comunicado asociaciones entre la GAPDH, la actina y la tubulina. Dado que la GAPDH se expresa en niveles altos en la mayoría de los tejidos, es útil como control de carga de proteínas en el análisis de western blotting.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Sustrato de ADP-ribosilación dependiente de BFA de 38 kDa; proteína génica 9 asociada al envejecimiento; BARS-38; bb02e05; cb350; cb609; CDABP0047; EC 1.2.1.12; proteína secretora del epidídimo Li 278; proteína de unión de esperma secretora del epidídimo Li 162 eP; fb71f08; fk58c09; G3PD; G3PDH; GAPD; GAPD2; GAPDH; GAPDH2; GAPDH-2; GAPDHS; GAPDS; GAPD-S; gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa; gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, específico de los testículos; gliceraldehído fosfato deshidrogenasa; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa 2; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa GAPDH; Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa como 17 proteínas; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa tipo 2; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, espermatogénico; gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, específica de los testículos; Gliceraldehído-fosfato-deshidrogenasa; glicerina aldehído 3-fosfato deshidrogenasa; HEL-S-162 eP; HEL-S-278; HGNC:4141; HSD35; HSD-35; I79_001391; KNC-NDS6; PROTEÍNA DE BAJA CALIDAD: Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, específica de los testículos; mg:bb02e05; proteína MGC128279; MGC88685; OK/SW-cl0.12; peptidil-cisteína S-nitrosilasa GAPDH; similar a gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa; gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa 2 espermatogénico 3-fosfato deshidrogenasa; Desconocido (proteína para IMAGEN:8101613); wu:fb33a10; wu:fb71f08; wu:fk58c09; wu:ft80f05; zgc:76908
Intervalo del ensayo De 0,82 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,82 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O14556, P04406
Símbolo de gen GAPDH, GAPDHs
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo GAPDH
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min