Learn More
R&D Systems™ Human Galectin-9 Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Human Galectin-9 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Galectin-9 in cell culture supernates (100 ul), serum (25 ul), edta plasma (25 ul), heparin plasma (25 ul), saliva (100 ul), urine (10 ul), human milk (10 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 0.16 to 10 ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0.028 ng/mL |
| Conjugado | HRP |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Human Milk, Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum, Urine |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human Galectin-9 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 3965 |
| Símbolo de gen | LGALS9 |
| Cantidad | 1 Kit |
| Mostrar más |