Learn More
Invitrogen™ Human Galectin-9 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
Human Galectin-9 quantitates human Galectin-9 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Galectin-9.
Las galectinas son una familia de proteínas de unión beta-galactosidasa implicadas en la modulación de las interacciones célula-célula y célula-matriz. La proteína codificada por este gen es una lectina tipo S. Está sobreexpresado en el tejido de la enfermedad de Hodgkin y puede participar en la interacción entre las células H y RS con sus células circundantes y, por lo tanto, puede desempeñar un papel en la patogénesis de esta enfermedad y/o su inmunodeficiencia asociada. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción con empalme alternativo para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Lectina de unión beta-galactósido de 36 kDa; AA407335; AI194909; AI265545; Ecalectina; Gal9; gal-9; galectina 9; galectina9; galectina-9; Hom HD 21; Huat; Lectina galactosa soluble lixiante 9 (galectina-9); lectina, unión de galactosa, soluble 5; lectina, Unión de galactosa, soluble 9; Lectina, unión de galactosa, soluble 9 (galectina-9); Lectina, soluble en unión galactósido 9; lectina, unión galactósido, soluble, 9; LGALS35; Lgals5; LGALS9; LGALS9A; antígeno tumoral HOM-HD-21; UAT; transportador/canal de Urate; transportador de urato/proteína de canal |
| Intervalo del ensayo | De 36,86 a 9000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 36 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O00182 |
| Símbolo de gen | Lgals9 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |