Learn More
Invitrogen™ Human Galectin-9 ELISA Kit
Código de producto. 17184959
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17184959
Marca: Invitrogen™ EH206RBX5
ELISA
Human Galectin-9 quantitates human Galectin-9 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Galectin-9.
Las galectinas son una familia de proteínas de unión beta-galactosidasa implicadas en la modulación de las interacciones célula-célula y célula-matriz. La proteína codificada por este gen es una lectina tipo S. Está sobreexpresado en el tejido de la enfermedad de Hodgkin y puede participar en la interacción entre las células H y RS con sus células circundantes y, por lo tanto, puede desempeñar un papel en la patogénesis de esta enfermedad y/o su inmunodeficiencia asociada. Se han encontrado múltiples variantes de transcripción con empalme alternativo para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Lectina de unión beta-galactósido de 36 kDa; AA407335; AI194909; AI265545; Ecalectina; Gal9; gal-9; galectina 9; galectina9; galectina-9; Hom HD 21; Huat; Lectina galactosa soluble lixiante 9 (galectina-9); lectina, unión de galactosa, soluble 5; lectina, Unión de galactosa, soluble 9; Lectina, unión de galactosa, soluble 9 (galectina-9); Lectina, soluble en unión galactósido 9; lectina, unión galactósido, soluble, 9; LGALS35; Lgals5; LGALS9; LGALS9A; antígeno tumoral HOM-HD-21; UAT; transportador/canal de Urate; transportador de urato/proteína de canal
Intervalo del ensayo De 36,86 a 9000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 36 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O00182
Símbolo de gen Lgals9
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Galectina 9
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min