missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Galectin-9 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-7199013
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18760987 25 μg 25 microgramos
18730857 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18760987

Marca: R&D Systems MAB20456SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Galectin-9 Monoclonal specifically detects Galectin-9 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Galectin-9
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 1005451
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 2 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen O00182
Alias de gen ecalectin, gal-9, GAL9, galectin 9, galectin-9, Galectin9, HUAT, lectin, galactoside-binding, soluble, 9, LGALS9, LGALS9A, MGC117375, MGC125973, MGC125974, Tumor antigen HOM-HD-21, urate transporter/channel protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived human Galectin-9, Ala2-Thr323, Accession # O00182
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3965
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.