missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Galectin-9 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18733477
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18733477 100 μg 100 microgramos
18700287 25 μg 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18733477 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB20451100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Galectin-9 Monoclonal specifically detects Galectin-9 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Galectin-9
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1015223
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA
Formulación Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen NP_002299
Alias de gen ecalectin, gal-9, GAL9, galectin 9, galectin-9, Galectin9, HUAT, lectin, galactoside-binding, soluble, 9, LGALS9, LGALS9A, MGC117375, MGC125973, MGC125974, Tumor antigen HOM-HD-21, urate transporter/channel protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human embryonic kidney cell, HEK293derived human Galectin-9, Met1-Thr323, Accession # NP_002299
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3965
Especificidad de la prueba Detects human Galectin-9 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.