Learn More
Proteintech™ Kit de ELISA para galectina-3 humana
Código de producto. 16831536 Tienda Proteintech Productos
Click to view available options
Especies diana:
Humano
Unit Size:
96 tests
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16831536
Brand: Proteintech™ KE0012696T
This item is not returnable. View return policy
ELISA tipo sándwich de fase sólida utilizado para detectar y cuantificar los niveles de proteínas de galectina-3 humana endógena
  • Reconoce la galectina-3 humana
  • Las galectinas son una familia de lectinas animales definidas por secuencias de aminoácidos características compartidas y afinidad con oligosacáridos que contienen β-galactosa
    • La galectina-3 es un miembro de 31 kDa de proteínas de unión de β-galactosidasa con un dominio de reconocimiento de carbohidratos y un dominio N-terminal rico en prolina y glicina a través del cual es capaz de formar oligómeros
    • Ampliamente expresada en muchos tejidos y tumores normales
    • Se encuentra intracelularmente en el núcleo y el citoplasma o secretada fuera de la célula, presentes en la superficie celular o en el espacio extracelular
    • Participa en varios procesos biológicos (crecimiento celular, adhesión, diferenciación, apopotosis, angiogénesis, respuesta inmunitaria, transformación neoplásica, metástasis)
    • Niveles elevados de galectina-3 en suero en pacientes con cáncer de mama, gastrointestinal, pulmonar o ovárico, melanoma y linfoma no Hodgkin
Proceso:
  • Anticuerpo específico para la galectina-3 humana previamente revestido en micropocillos
  • Proteína galectina-3 humana en muestras capturadas por el anticuerpo revestido después de la incubación
  • Después de un lavado extenso, se añade otro anticuerpo de biotinilado específico para la galectina-3 humana para detectar la proteína galectina-3 humana capturada
  • Para el desarrollo de la señal, se añade estreptavidina-HRP, seguida del reactivo tetrametilbenzidina (TMB)
  • Solución que contiene ácido sulfúrico utilizada para detener el desarrollo y la intensidad del color
    • Proporcional a la cantidad de proteína unida, medible a 450 nm con longitud de onda de corrección establecida a 630 nm
Specifications
Número de acceso BC001120
Intervalo del ensayo De 0,625 a 40 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,16 ng/mL
Certificaciones/conformidad ISO 13485
Método de detección ELISA tipo sándwich, anticuerpo doble
Formato del kit de inmunoensayo Kit de ELISA con revestimiento
Tipo de muestra plasma, Suero
Sustrato DAB
Especies diana Humano
ID de gen (Entrez) 3958
Especie del huésped Humano
Grado de kit de inmunoensayo Sólido
CV interensayo <10%
CV intraensayo <10%
Condiciones de envío Hielo azul
Requisitos de almacenamiento De -20 °C a +4 °C
Tiempo total del ensayo 4,5 h
ID. de UniProt P17931
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 96TEST Human TNF-alpha ELISA Kit
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.