missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Galectin-3 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18707679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18707679 100 μg 100 microgramos
18746409 25 μg 25 microgramos
18724439 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18707679

Marca: R&D Systems MAB11541100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Galectin-3 Monoclonal specifically detects Galectin-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, ELISA Capture (Matched Antibody Pair).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Galectin-3
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 194805
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.2 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL, Immunohistochemistry 1-25 ug/mL, ELISA Capture (Matched Antibody Pair) 2-8 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P17931.5
Alias de gen AGE-R3, Carbohydrate-binding protein 35, CBP 35,35 kDa lectin, CBP35, Gal-3, GAL3, galactin-3, Galactose-specific lectin 3, Galactoside-binding protein, GALBPCBP35, galectin-3, Galectin3, GALIG, IgE-binding protein, L29, L31, L-31, Laminin-binding protein, Lectin L-29, lectin, galactoside-binding, soluble, 3, LGALS2, LGALS3, Mac-2, Mac-2 antigen, MAC2GAL3
Símbolos de los genes LGALS3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Galectin-3 Ala2-Ile250 Accession # P17931.5
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3958
Especificidad de la prueba Detects human Galectin-3 in ELISAs. In sandwich immunoassays, no cross-reactivity with recombinant human Galectin-1, 2, 4, 7, 8, or 10 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.