missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Galectin-3 Alexa Fluor 750-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18725349
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18725349 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18725349

Marca: R&D Systems IC11542S100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Galectin-3 Monoclonal specifically detects Galectin-3 in Human samples. It is validated for Intracellular Staining by Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Galectin-3
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 194801
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Alexa Fluor 750
Dilución Intracellular Staining by Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with 0.09% Sodium Azide
N.º de referencia del gen P17931
Alias de gen AGE-R3, Carbohydrate-binding protein 35, CBP 35,35 kDa lectin, CBP35, Gal-3, GAL3, galactin-3, Galactose-specific lectin 3, Galactoside-binding protein, GALBPCBP35, galectin-3, Galectin3, GALIG, IgE-binding protein, L29, L31, L-31, Laminin-binding protein, Lectin L-29, lectin, galactoside-binding, soluble, 3, LGALS2, LGALS3, Mac-2, Mac-2 antigen, MAC2GAL3
Símbolos de los genes LGALS3
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Galectin-3 Ala2-Ile250 Accession # P17931
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3958
Especificidad de la prueba Detects human Galectin-3 in direct ELISAs. In direct ELISAs, 100% cross-reactivity with recombinant mouse Galectin-3 is observed and no cross-reactivity with recombinant human (rh) Galectin-8 or rhGalectin-9 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8 degreesC. Do not use past expiration date.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only (RUO)

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.