missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de galectina-10 humana

Código de producto. p-7219390
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17164959 5 x 96 pruebas cada uno
17114493 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17164959

Marca: Invitrogen™ EH204RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

La galectina-10 humana cuantifica la galectina-10 humana en suero, plasma y sobrenadante.

La galectina-10 humana cuantifica la galectina-10 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la galectina-10 humana natural y recombinante.

Regula las respuestas inmunitarias mediante el reconocimiento de glicanos de superficie celular. Esencial para la función anergia y supresiva de células T reguladoras CD25-positivas (Treg).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Galectina de cristal Charcot-Leyden; proteína de cristal Charcot-Leyden; CVX; EC 3.1.1.5; lisofosfolipasa eosinófilos; GAL10; Gal-10; galectina 10; galectina-10; lectina, Unión galactósido, soluble, 10; LGALS10; LGALS10A; LPPL_HUMAN; lisolecitina acilhidrolasa; MGC149659
Intervalo del ensayo De 0,45 a 100 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,45 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q05315
Símbolo de gen CVX
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Galectina 10
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.