Learn More
Human Galanin R1/GALR1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
190.05€
Especificaciones
Antígeno Galanin R1/GALR1
Clon 613207
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18791427
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB10353-SP
25 μg
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
201.00€
190.05€ / 25 microgramos
Ahorro 10.95€
5% Descuento
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18700717
GREENER_CHOICE
Ver documentos
R&D Systems
MAB10353-100
100 μg N/A
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Galanin R1/GALR1 Monoclonal specifically detects Galanin R1/GALR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-ready.
Especificaciones
Especificaciones
Galanin R1/GALR1
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 µm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 µm filtered solution in PBS.
GAL1, galanin receptor 1, galanin receptor type 1, GalaninR1, GALNR1, GALNRGALNR1GAL1-R, GALR1, GALR-1
NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Galanin R1/GALR1, Accession # P47211
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human Galanin R1/GALR1 in direct ELISAs.
613207
Flow Cytometry, CyTOF
Unconjugated
Mouse
Human
P47211
2587
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.