Learn More
R&D Systems™ Human G-CSF Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
6 placas
Suficiente para:
1 placa de 96 pocillos
6 placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Human G-CSF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human G-CSF in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 39.00 - 2500pg/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 20pg/mL |
| Conjugado | HRP |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human G-CSF |
| Suficiente para | 1 placa de 96 pocillos |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Mostrar más |