missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human G-CSF Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18771707
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18771707 25 μg 25 microgramos
18744307 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18771707

Marca: R&D Systems MAB2142SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

G-CSF Monoclonal antibody specifically detects G-CSF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno G-CSF
Aplicaciones Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 741220
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P09919
Alias de gen C17orf33, chromosome 17 open reading frame 33, colony stimulating factor 3 (granulocyte), CSF3, CSF3OS, Filgrastim, GCSF, G-CSF, GCSFlenograstim, granulocyte colony-stimulating factor, Lenograstim, MGC45931, pluripoietin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived human G-CSF, Thr31-Leu204, Accession # P09919
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1440
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.