missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human FSHR Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18103041
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18103041 500 μg 500 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18103041

Marca: R&D Systems MAB65591

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FSHR Monoclonal specifically detects FSHR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FSHR
Aplicaciones Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 626717
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Neutralization 0.02-0.1 ug/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen M65085
Alias de gen follicle stimulating hormone receptor, follicle-stimulating hormone receptor, Follitropin receptor, FSH R, FSH receptor, FSH-R, LGR1, LGR1FSHRO, MGC141667, MGC141668, ODG1
Símbolos de los genes FSHR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human FSH R Accession # M65085
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2492
Especificidad de la prueba Detects human FSH R in direct ELISAs.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.