missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human FSHR Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18787448
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18787448 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18787448 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB65591G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FSHR Monoclonal specifically detects FSHR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FSHR
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 626717
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen M65085
Alias de gen follicle stimulating hormone receptor, follicle-stimulating hormone receptor, Follitropin receptor, FSH R, FSH receptor, FSH-R, LGR1, LGR1FSHRO, MGC141667, MGC141668, ODG1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human FSH R Accession # M65085
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2492
Especificidad de la prueba Detects human FSH R in direct ELISAs.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.