Learn More
Applied Biosystems™ Human, Forward Primer, Desalted
Código de producto. 15829866 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
:
1 unidad
Código de producto.
15829866 1 unidad
1 options
Código de producto. 15829866
Marca: Applied Biosystems™ A15629
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Cebador directo, humano, desalado
Utilice nuestra herramienta para encontrar y solicitar cebadores prediseñados para PCR y secuenciación Sanger. Estos cebadores, sin SNP ni dímeros, específicos del objetivo y adecuados para condiciones de PCR universal, se pueden solicitar sin modificar, con extremo M13, purificados por HPLC o desalados. Todos los cebadores se comprueban mediante espectrometría de masas.