Learn More
Invitrogen™ Human FOLR3 ELISA Kit
Código de producto. p-7219387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17134959 5 x 96 pruebas cada uno
17884090 10 × 96 pruebas paquete de 10
17184483 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17134959
Marca: Invitrogen™ EH201RBX5
ELISA
La FOLR3 humana cuantifica la FOLR3 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el FOLR3 humano natural y recombinante.
El folato es una vitamina esencial que se debe obtener de la ingesta alimentaria a través de la absorción intestinal en mamíferos. El folato y los derivados de ácido fólico reducidos se unen a la familia de receptores de folato (FR), que median la endocitosis del 5-metiltetrahidrofolato en la célula. Los receptores de folato constan de cinco miembros, alfa, beta, gamma, gamma' (que se produce por empalme alternativo) y delta. El beta-FR se une a la membrana mediante un anclaje GPI y se expresa en tejidos malignos de origen epitelial y no epitelial. El gamma-FR se expresa en tejidos de origen hematopoyético, Como el bazo, el timo y la médula ósea. El patrón de expresión de delta-FR es esquivo, lo que sugiere que está altamente restringido tanto espacial como temporalmente. La isoforma alfa del receptor de folato se utiliza como marcador tumoral altamente selectivo y puede estar dirigida a la entrega de compuestos terapéuticos a las células tumorales mediante el acoplamiento a derivados del ácido fólico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Receptor de folato 3; receptor de folato 3 (gamma); gamma del receptor de folato; FOLR3; gamma del FR; gamma del FR; FR-G; FR-gamma; gamma-HFR
Intervalo del ensayo De 32 a 8000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 32 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P41439
Símbolo de gen FOLR3
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo FOLR3
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min