Learn More
Invitrogen™ Human FOLR3 ELISA Kit
Descripción
La FOLR3 humana cuantifica la FOLR3 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el FOLR3 humano natural y recombinante.
El folato es una vitamina esencial que se debe obtener de la ingesta alimentaria a través de la absorción intestinal en mamíferos. El folato y los derivados de ácido fólico reducidos se unen a la familia de receptores de folato (FR), que median la endocitosis del 5-metiltetrahidrofolato en la célula. Los receptores de folato constan de cinco miembros, alfa, beta, gamma, gamma' (que se produce por empalme alternativo) y delta. El beta-FR se une a la membrana mediante un anclaje GPI y se expresa en tejidos malignos de origen epitelial y no epitelial. El gamma-FR se expresa en tejidos de origen hematopoyético, Como el bazo, el timo y la médula ósea. El patrón de expresión de delta-FR es esquivo, lo que sugiere que está altamente restringido tanto espacial como temporalmente. La isoforma alfa del receptor de folato se utiliza como marcador tumoral altamente selectivo y puede estar dirigida a la entrega de compuestos terapéuticos a las células tumorales mediante el acoplamiento a derivados del ácido fólico.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Receptor de folato 3; receptor de folato 3 (gamma); gamma del receptor de folato; FOLR3; gamma del FR; gamma del FR; FR-G; FR-gamma; gamma-HFR |
| Intervalo del ensayo | De 32 a 8000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 32 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P41439 |
| Símbolo de gen | FOLR3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |