Learn More
Invitrogen™ Human FOLR1 ELISA Kit
Código de producto. p-7219383
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17194949 5 x 96 pruebas cada uno
17144483 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17194949 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH199RBX5
ELISA
Human FOLR1 quantitates human FOLR1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FOLR1.
La proteína codificada por este gen es un miembro de la superfamilia de receptores. Los miembros de esta familia de genes unen el ácido fólico y sus derivados reducidos, y transportan 5-metiltetrahidrofolato a las células. Este producto de genes es una proteína secretada que se ancla a las membranas a través de un enlace de glicosil-fosfatidilinositol o existe en una forma soluble. Las mutaciones en este gen se han asociado con neurodegeneración debido a la deficiencia de transporte de folato cerebral. Debido a la presencia de dos promotores, varios sitios de inicio de transcripción y empalme alternativo se han encontrado múltiples variantes de transcripción que codifican la misma proteína para este gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Proteína de unión a folato para adultos; FBP; Fbp1; proteína de unión a folato; proteína de unión a folato 1; receptor de folato 1; receptor de folato 1 (adulto); receptor de folato alfa; receptor de folato, adulto; proteína de unión a folato 1; Folbp1; Folbp-1; FOLR; FOLR1; FR-alfa; Células KB FBP; MOv18; antígeno asociado al tumor ovárico MOv18
Intervalo del ensayo De 0,102 a 25 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,1 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P15328
Símbolo de gen FOLR1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Receptor de folato alfa
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min