Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA para Cadherina -3 humana
Código de producto. 17864090
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Código de producto. 17864090
Marca: Invitrogen™ EH197RBX10
El FLT-3 humano cuantifica el FLT-3 humano en suero, plasma y sobrenadante.
El FLT-3 humano cuantifica el FLT-3 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente el FLT -3 humano natural y recombinante.
Este gen codifica una tirosina cinasa de receptor de clase III que regula la hematopoyesis. El receptor consta de un dominio extracelular compuesto por cinco dominios similares a la inmunoglobulina, una región transmembrana y un dominio de cinasa citoplasmática dividido en dos partes por un dominio de inserción de quinasa. El receptor se activa mediante la unión del ligando tirosina cinasa 3 relacionado con fms al dominio extracelular, lo que induce la formación de homodímeros en la membrana plasmática que conduce a la autofosforilación del receptor. Posteriormente, la cinasa del receptor activado fosforila y activa múltiples moléculas efectoras citoplasmáticas en vías que intervienen en la apoptosis, la proliferación y la diferenciación de células hematopoyéticas en la médula ósea. Las mutaciones que dan lugar a la activación constitutiva de este receptor dan lugar a leucemia mieloide aguda y a leucemia linfoblástica aguda.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso B230315G04; CD135; antígeno CD135; cinasa fetal del hígado 2; cinasa fetal del hígado-2; receptor de citocinas FL; Flk2; Flk-2; FLT3; Flt-3; tirosina cinasa 3 relacionada con fms; tirosina cinasa 3 similar a FMS; tirosina cinasa 3 relacionada con fms; receptor del factor de crecimiento tirosina cinasa tipo III; Ly72; OTTHUMP00000214829; receptor de tirosina-proteína quinasa FLT3; RP11-153M24.3; tirosina cinasa 1 de células; STK1; STK-1 proteína de tirosina cinasa FLT3; receptor de tirosina cinasa flk-2; wmfl
Intervalo del ensayo De 0,246 a 60 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,24 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P36888
Símbolo de gen FLT3
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo FLT3 (CD135)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min