Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FLRT3 humana
Descripción
Human FLRT3 quantitates human FLRT3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FLRT3.
Este gen codifica a un miembro de la familia de proteínas transmembrana ricas en leucina (FLRT) fibronectina. Los FLRT pueden funcionar en la adhesión celular y/o en la señalización del receptor. Sus estructuras proteicas se asemejan a proteoglicanos pequeños ricos en leucina que se encuentran en la matriz extracelular. Este gen se expresa en muchos tejidos. Se han descrito dos variantes de transcripción en empalmes que codifican la misma proteína para este gen.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 5530600M07Rik; C430047I10Rik; proteína de transmembrana rica en fibronectina 3; proteína de transmembrana rica en leucina 3; FLRT3; HH21; KIAA1469; proteína de transmembrana de repetición rica en leucina FLRT3; mKIAA1469; RGD1566005; UNQ856/PRO1865 |
| Intervalo del ensayo | De 0,14 a 25 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,14 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9NZU0 |
| Símbolo de gen | FLRT3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |