missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human FLRT3 Biotinylated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18011022
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18011022 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18011022

Marca: R&D Systems BAF2795

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

FLRT3 Polyclonal specifically detects FLRT3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FLRT3
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Biotin
Dilución Western Blot 0.1 ug/mL
N.º de referencia del gen Q9NZU0
Alias de gen fibronectin leucine rich transmembrane protein 3, Fibronectin-like domain-containing leucine-rich transmembrane protein 3, HH21, KIAA1469, leucine-rich repeat transmembrane protein FLRT3
Símbolos de los genes FLRT3
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FLRT3 Lys29-Pro528 Accession # Q9NZU0
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23767
Especificidad de la prueba Detects human FLRT3 in Western blots. In Western blots, less than 10% cross-reactivity with recombinant human (rh) FLRT1 and rhFLRT2 is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.