Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FKBP51 humana
Descripción
Human FKBP51 quantitates human FKBP51 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FKBP51.
El FKBP5 es un miembro de la familia de proteínas de inmunofilin. Esta familia desempeña un papel en la inmunorregulación y en los procesos celulares básicos que implican el plegado y el tráfico de proteínas. El FKBP5 es una isomerasa cis-trans-prolil que se une a los inmunosupresores FK506 y rapamicina. Se cree que media en la inhibición de la calcineurina. También interactúa funcionalmente con complejos de receptores de progesterona heteromérica maduros junto con la proteína de choque térmico de 90 kDa y la proteína P23. Se ha descubierto que el gen que codifica FKBP5 tiene varios sitios de poliadenilación. El empalme alternativo tiene como resultado múltiples variantes de transcripción.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Proteína de unión FK506 de 51 kDa; FKBP de 51 kDa; inmunofilin asociada al receptor de progesterona de 54 kDa; AIG6; proteína regulada por Androgen 6; D17Ertd592e; Dit1; EC 5.2.1.8; antígeno FF1; proteína 5 de unión FK506; proteína 5 de unión FK506; FKBP5; FKBP-5; FKBP51; FKBP-51; FKBP54; inmunofilin de unión HSP90; p54; isomerasa peptidilprolil cis-trans; Peptidil-prolil cis-trans isomerasa FKBP5; PPIasa; PPIasa FKBP5; PTG-10; rotamasa; Proteína de unión de células T FK506 |
| Intervalo del ensayo | De 0,205 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q13451 |
| Símbolo de gen | FKBP5 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |