Learn More
Invitrogen™ Human Ficolin-3 ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
Descripción
Human Ficolin-3 quantitates human Ficolin-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Ficolin-3.
La H-Ficolina (antígeno Hakata, Ficolina-3) es una molécula de reconocimiento de patrones de inmunidad innata que se encuentra en el suero humano. La H-Ficolina se une a patrones moleculares asociados con patógenos (AMP) formados por carbohidratos (GlcNAc, GalNAc y fucosa) que activan el complemento a través de la vía de la lectina mediante las MASPs asociadas ((MBL)-proteasas de serina asociadas). La H-Ficolina consiste en cadenas de proteínas de 35 kDa asociadas en subunidades de triplete que se asocian de nuevo en oligómeros de alto peso molecular mediante enlaces disulfuro en la región N-terminal.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Colágeno/fibrinógeno de dominio de lectina 3 p35; colágeno/fibrinógeno de dominio de proteínas 3; FCN3; FCNH; ficolina 3; Ficolina-3; Antígeno Haka1; antígeno Hakata; MGC22543 |
| Intervalo del ensayo | De 0,25 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,25 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O75636 |
| Símbolo de gen | FCN3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |