missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Ficolin-2 ELISA Kit

Código de producto. p-7219376
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17124949 5 x 96 pruebas cada uno
17174473 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17124949

Marca: Invitrogen™ EH192RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Human Ficolin-2 quantitates human Ficolin-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Ficolin-2.

L-Ficolina (Ficolina-2) es una molécula de reconocimiento de patrones de inmunidad innata que se encuentra en el suero humano. L-Ficolina se une a distintos patrones moleculares asociados con patógenos (AMP), como los carbohidratos (GlcNAc), el ácido lipoteicóico y los grupos acetilados, lo que facilita la fagocitosis y la activación del complemento a través de la ruta de la lectina mediante las mismas proteasas serinas que la lectina (MBL) llamada MASP ((MBL)-proteasa de serina asociada).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Proteína de unión de elastina de 37 kDa; proteína de dominio de colágeno/fibrinógeno 2; EBP-37; FCN2; FCNL; ficolina (dominio de colágeno/fibrinógeno que contiene lectina) 2 (hucolina); ficolina 2; ficolina B; ficolina-2; Ficolina-B; Ficolin-beta; Hucolina; L-ficolina; P35; RP11-263F14.2; Lectina en suero p35
Intervalo del ensayo De 0,123 a 30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,12 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q15485
Símbolo de gen FCN2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo L-Ficolina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.