Learn More
Invitrogen™ Human Ficolin-2 ELISA Kit
Código de producto. 17124949
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17124949 5 x 96 pruebas cada uno
17174473 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17124949 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH192RBX5
ELISA
Human Ficolin-2 quantitates human Ficolin-2 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Ficolin-2.
L-Ficolina (Ficolina-2) es una molécula de reconocimiento de patrones de inmunidad innata que se encuentra en el suero humano. L-Ficolina se une a distintos patrones moleculares asociados con patógenos (AMP), como los carbohidratos (GlcNAc), el ácido lipoteicóico y los grupos acetilados, lo que facilita la fagocitosis y la activación del complemento a través de la ruta de la lectina mediante las mismas proteasas serinas que la lectina (MBL) llamada MASP ((MBL)-proteasa de serina asociada).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Proteína de unión de elastina de 37 kDa; proteína de dominio de colágeno/fibrinógeno 2; EBP-37; FCN2; FCNL; ficolina (dominio de colágeno/fibrinógeno que contiene lectina) 2 (hucolina); ficolina 2; ficolina B; ficolina-2; Ficolina-B; Ficolin-beta; Hucolina; L-ficolina; P35; RP11-263F14.2; Lectina en suero p35
Intervalo del ensayo De 0,123 a 30 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,12 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q15485
Símbolo de gen FCN2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo L-Ficolina
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min