missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Fibulin 3 Synthetic Peptide
Descripción
Fibulin 3 Synthetic Peptide, PEP-0875, from Invitrogen.
This gene encodes a member of the fibulin family of extracellular matrix glycoproteins. Like all members of this family, the encoded protein contains tandemly repeated epidermal growth factor-like repeats followed by a C-terminus fibulin-type domain. This gene is upregulated in malignant gliomas and may play a role in the aggressive nature of these tumors. Mutations in this gene are associated with Doyne honeycomb retinal dystrophy. Alternatively spliced transcript variants that encode the same protein have been described.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene ID (Entrez) | 2202 |
| Especie | Human |
| Método de purificación | purified |
| Número de acceso | Q12805 |
| Nombre común | Human Fibulin 3 |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Contenido y almacenamiento | -20°C |
| Descripción | Synthetic Peptide |
| Formato | Liquid |
| Formulación | PBS with 0.1% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?