missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human Fibroblast Activation Protein alpha/FAP PE-conjugated Antibody, R&D Systems™

Descripción
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Monoclonal specifically detects Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Fibroblast Activation Protein alpha/FAP |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 427819 |
| Conjugado | R-PE |
| Dilución | Flow Cytometry 10 μL/106 cells |
| Formulación | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q12884 |
| Alias de gen | 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAP, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin |
| Símbolos de los genes | FAP |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?