missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human FGFR4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18784258
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18784258 100 μg 100 microgramos
18717199 25 μg 25 microgramos
18749128 500 μg 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18784258

Marca: R&D Systems MAB685100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FGFR4 Monoclonal specifically detects FGFR4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGFR4
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 137114
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P22455
Alias de gen CD334, CD334 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FGF R4, FGFR-4, fibroblast growth factor receptor 4, JTK2hydroxyaryl-protein kinase, MGC20292, protein-tyrosine kinase, TKF, tyrosine kinase related to fibroblast growth factor receptor, tyrosylprotein kinase
Símbolos de los genes FGFR4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FGF R4 Met1-Asp369 Accession # P22455
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2264
Especificidad de la prueba Detects human FGF R4 in direct ELISAs and Western blots. In Western blots, this antibody shows no cross-reactivity with any isoform of recombinant human (rh) FGF R1, rhFGF R2, rhFGF R3, recombinant mouse (rm) FGF R2, or rmFGF R3.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.