missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human FGF basic/FGF2/bFGF XL Luminex™ Performance Assay
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
100 tests
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Magnetic Bead-based Multiplex Assay for the Luminex™ MAGPIX™ Platform |
| Cantidad | 1 kit |
| Especie | Human |
| Objetivo de unión | FGF basic/FGF2/bFGF |
| ID de gen (Entrez) | 2247 |
| Sinónimo | Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGF2, FGF-2, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2, Prostatropin |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido