Learn More
R&D Systems™ Human FGF basic/FGF2/bFGF Quantikine HS ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
6 placas
Suficiente para:
1 placa de 96 pocillos
6 placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Human FGF basic/FGF2 Quantikine HS ELISA Kit quantifies human FGF basic/FGF2 in serum (100 ul), edta plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul), urine (100 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 0.31 - 20 Not Assigned |
| Sensibilidad del ensayo | 0.07 Not Assigned |
| Conjugado | HRP |
| Reactividad cruzada | Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Tipo de producto | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma (Citrate), Plasma (EDTA), Serum, Urine |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human FGF basic |
| Suficiente para | 1 placa de 96 pocillos |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Mostrar más |