missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human FGF basic/FGF2/bFGF Antibody, Novus Biologicals™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-200006965
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18705845 100 μg 100 microgramos
18776295 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18705845

Marca: R&D Systems MAB2332100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

FGF basic/FGF2/bFGF Monoclonal antibody specifically detects FGF basic/FGF2/bFGF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF basic/FGF2/bFGF
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 954824
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 5-25 ug/mL, Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P09038
Alias de gen Basic fibroblast growth factor, basic fibroblast growth factor bFGF, bFGF, FGF2, FGF-2, FGFBprostatropin, fibroblast growth factor 2 (basic), HBGF-2, heparin-binding growth factor 2, Prostatropin
Especie del huésped Rat
Inmunógeno E. coli-derived human FGF basic/FGF2/bFGF, Pro143-Ser288, Accession # P09038
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2247
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.