missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human FGF acidic/FGF1 Antibody, R&D Systems™

Descripción
FGF acidic/FGF1 Monoclonal specifically detects FGF acidic/FGF1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FGF acidic/FGF1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 939902 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative |
| N.º de referencia del gen | P05230 |
| Alias de gen | AFGF, alpha, alpha-ECGF, beta-ECGF, ECGF, ECGFB, ECGF-betaAcidic fibroblast growth factor, endothelial cell growth factor, beta, FGF acidic, FGF-1, FGFABeta-endothelial cell growth factor, FGF-alpha, fibroblast growth factor 1 (acidic), GLIO703, HBGF1, HBGF-1, heparin-binding growth factor 1 |
| Símbolos de los genes | FGF1 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?