missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human FGF acidic/FGF1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18721087
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18721087 25 μg 25 microgramos
18784137 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18721087 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB2321SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

FGF acidic/FGF1 Monoclonal specifically detects FGF acidic/FGF1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno FGF acidic/FGF1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 939902
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P05230
Alias de gen AFGF, alpha, alpha-ECGF, beta-ECGF, ECGF, ECGFB, ECGF-betaAcidic fibroblast growth factor, endothelial cell growth factor, beta, FGF acidic, FGF-1, FGFABeta-endothelial cell growth factor, FGF-alpha, fibroblast growth factor 1 (acidic), GLIO703, HBGF1, HBGF-1, heparin-binding growth factor 1
Símbolos de los genes FGF1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human FGF acidic/FGF1, Phe16-Asp155, Accession # P05230
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2246
Especificidad de la prueba Detects human FGF acidic/FGF1 in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.