Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FGF-3 humana
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Descripción
Human FGF-3 quantitates human FGF-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FGF-3.
Los factores de crecimiento de fibroblastos (FGF) pueden estimular la proliferación de células mesenquimales, epiteliales y neuroectodérmicas. El FGF3 pertenece a la familia de factores de crecimiento de unión a heparina. Los miembros de la familia incluyen FGF acidic (también conocido como aFGF o FGF 1), FGF básico (bFGF o FGF 2), FGF 3 (también conocido como Int2) y FGF 4 (también conocido como FGF hst o Kaposi). El FGF 4 se reveló por primera vez como una oncoproteína en las células del sarcoma de Kaposi. Otros miembros de la familia son FGF 5, FGF 6, FGF 7 (factor de crecimiento de queratinocitos, KGF), FGF 8 (AIGF), FGF 9 (GAF) y FGF 10. El FGF3 se activa mediante la inserción proviral del virus del tumor mamario del ratón (MMTV). FGF3 es responsable de la mayoría de las neoplasias malignas de mama.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | FGF; Fgf3; FGF-3; fgf3.L; fgf3-A; Factor de crecimiento de fibroblastos; factor de crecimiento de fibroblastos 3; factor de crecimiento de fibroblastos 3 (sitio de integración del virus del tumor mamario murino (v-int-2) oncogén homólogo); factor de crecimiento de fibroblastos 3 l homeólogo; factor de crecimiento de fibroblastos 3; HBGF-3; factor de crecimiento de unión a heparina 3; Int2; INT-2; proteína proto-oncogen INT-2; interacción gen 2; Int-P; sitio de integración del virus del tumor mamario murino 2, ratón; oncogén INT2; Proto-oncogén Int-2; sitio de integración del virus del tumor mamario murino V-INT2 oncogén homólogo; XELAEV_18021863mg; xfgf3; xfgf-3 |
| Intervalo del ensayo | De 0,45 a 100 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,45 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P11487 |
| Símbolo de gen | FGF3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |