Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FGF-23 humana
Descripción
La FGF-23 humana cuantifica la FGF-23 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la FGF-23 humana recombinante.
La proteína codificada por este gen forma parte de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos. Los miembros de la familia FGF poseen amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y están relacionados con una variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo embrionario, el crecimiento celular, la morfogénesis, la reparación de tejidos, el crecimiento y la invasión tumoral. El producto de este gen inhibe el transporte tubular de fosfato renal. Este gen fue identificado por sus mutaciones asociadas con raquitismo hipofosfatémico autosómico dominante, un trastorno hereditario de desgaste de fosfato. La expresión anormalmente alta de este gen se encontró en la osteomalacia hipofosfatémica oncogénica, una enfermedad fenotípicamente similar causada por un metabolismo de fosfato anormal. También se ha demostrado que las mutaciones en este gen causan calcinosis tumoral familiar con hiperfosfatemia.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | ADHR; FGF; Fgf23; FGF-23; FGFN; Factor de crecimiento de fibroblastos; factor de crecimiento de fibroblastos 23; péptido terminal 23; factor de crecimiento de fibroblastos 23 péptido terminal N; HPDR2; HYPF; fosfatonina; PHPTC; Factor inductor de hipofosfatemia derivada del tumor; factor inductor de hipofosfatemia derivado del tumor; UNQ3027/PRO9828 |
| Intervalo del ensayo | De 0,3 a 75 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,3 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9GZV9 |
| Símbolo de gen | FGF23 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |