Learn More
Invitrogen™ Human FGF-17 ELISA Kit
Human FGF-17 quantitates human FGF-17 in serum, plasma, supernatant.
Marca: Invitrogen™ EH186RBX10
Detalles adicionales : Peso : 2.50000kg
Descripción
Human FGF-17 quantitates human FGF-17 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human FGF-17.
La proteína codificada por este gen forma parte de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF). Los miembros de la familia FGF poseen amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y están relacionados con una variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo embrionario, el crecimiento celular, la morfogénesis, la reparación de tejidos, el crecimiento y la invasión tumoral. Se ha demostrado que este gen se expresa de manera destacada en el cerebelo y la corteza. El homólogo del ratón de este gen se localizó a sitios específicos en las estructuras de la línea media del cerebro anterior, la unión cerebro medio-cerebro posterior, el desarrollo del esqueleto y el desarrollo de las arterias, lo que sugiere un papel en el sistema nervioso central, el desarrollo óseo y vascular. Este gen se denominó FGF-13 en la referencia 2, sin embargo, su secuencia de aminoácidos y la localización cromosómica son idénticas a FGF17.Especificaciones
FGF; FGF-13; FGF17; FGF-17; factor de crecimiento de fibroblastos; Factor de crecimiento de fibroblastos 17; HH20; UNQ161/PRO187 | |
0,25 ng/mL | |
ELISA | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
FGF17 | |
< 10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
Para uso exclusivo en investigación | |
De 2 °C a 8 °C | |
1 h 20 min |
De 0,25 a 60 ng/ml | |
Biotina | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
O60258 | |
< 12% | |
Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas | |
10 × 96 pruebas | |
Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl | |
FGF17 | |
4 h 45 min |