Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FGF-17 humana
Descripción
La FGF-17 humana cuantifica la FGF-17 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el FGF-17 humano natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen forma parte de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF). Los miembros de la familia FGF poseen amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y están relacionados con una variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo embrionario, el crecimiento celular, la morfogénesis, la reparación de tejidos, el crecimiento y la invasión tumoral. Se ha demostrado que este gen se expresa de manera destacada en el cerebelo y la corteza. El homólogo del ratón de este gen se localizó a sitios específicos en las estructuras de la línea media del cerebro anterior, la unión cerebro medio-cerebro posterior, el desarrollo del esqueleto y el desarrollo de las arterias, lo que sugiere un papel en el sistema nervioso central, el desarrollo óseo y vascular. Este gen se denominó FGF-13 en la referencia 2, sin embargo, su secuencia de aminoácidos y la localización cromosómica son idénticas a FGF17.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | FGF; FGF-13; FGF17; FGF-17; factor de crecimiento de fibroblastos; Factor de crecimiento de fibroblastos 17; HH20; UNQ161/PRO187 |
| Intervalo del ensayo | De 0,25 a 60 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,25 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | O60258 |
| Símbolo de gen | FGF17 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |