Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para FGF-17 humana
Código de producto. 17104473
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17104473 96 pruebas paquete de 96
17154939 5 x 96 pruebas cada uno
17824090 10 × 96 pruebas paquete de 10
3 options
Código de producto. 17104473
Marca: Invitrogen™ EH186RB
La FGF-17 humana cuantifica la FGF-17 humano en suero, plasma y sobrenadante.
La FGF-17 humana cuantifica la FGF-17 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el FGF-17 humano natural y recombinante.
La proteína codificada por este gen forma parte de la familia del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF). Los miembros de la familia FGF poseen amplias actividades mitogénicas y de supervivencia celular, y están relacionados con una variedad de procesos biológicos, incluyendo el desarrollo embrionario, el crecimiento celular, la morfogénesis, la reparación de tejidos, el crecimiento y la invasión tumoral. Se ha demostrado que este gen se expresa de manera destacada en el cerebelo y la corteza. El homólogo del ratón de este gen se localizó a sitios específicos en las estructuras de la línea media del cerebro anterior, la unión cerebro medio-cerebro posterior, el desarrollo del esqueleto y el desarrollo de las arterias, lo que sugiere un papel en el sistema nervioso central, el desarrollo óseo y vascular. Este gen se denominó FGF-13 en la referencia 2, sin embargo, su secuencia de aminoácidos y la localización cromosómica son idénticas a FGF17.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso FGF; FGF-13; FGF17; FGF-17; factor de crecimiento de fibroblastos; Factor de crecimiento de fibroblastos 17; HH20; UNQ161/PRO187
Intervalo del ensayo De 0,25 a 60 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,25 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) O60258
Símbolo de gen FGF17
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl; suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo FGF17
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min