missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Fes Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18734459
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18734459 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18734459

Marca: R&D Systems MAB6460SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Fes Monoclonal specifically detects Fes in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fes
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 678527
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 0.2 ug/mL, Immunohistochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P07332
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, feline sarcoma oncogene, feline sarcoma virus, FPS, Proto-oncogene c-Fes, Proto-oncogene c-Fps, proto-oncogene tyrosine-protein kinase Fes/Fps, tyrosine-protein kinase Fes/Fps
Símbolos de los genes FES
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Fes Ser270-Ala370 Accession # P07332
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2242
Especificidad de la prueba Detects human Fes in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.