Learn More
Human FCRL2/FcRH2, FCRL5/FcRH5 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18104611
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
18104611 100 Tests 100 tests
1 options
Código de producto. 18104611 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB2048A
Mouse Monoclonal Antibody
FCRL2/FcRH2 Monoclonal specifically detects FCRL2/FcRH2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno FCRL2/FcRH2
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 296902
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen Q96LA5
Alias de gen CD307b, CD307b antigen, Fc receptor homolog 2, Fc receptor-like 2, FcRH2, FCRH2SPAP1B, FcRL2, FcR-like protein 2, IFGP family protein 4, IFGP4, Immunoglobulin receptor translocation-associated protein 4, immunoglobulin superfamily Fc receptor, gp42, IRTA4, IRTA4SPAP1C, SH2 domain containing phosphatase anchor protein 1, SH2 domain-containing phosphatase anchor protein 1Fc receptor-like protein 2, SPAP1, SPAP1A, SPAP1immune receptor translocation-associated protein 4
Símbolos de los genes FCRL2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FCRL2/FcRH2 Glu15-Asp395 Accession # Q96LA5
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79368
Especificidad de la prueba Detects human FCRL2/FcRH2 and FCRL5/FcRH5 in Western blots. In Western blots, approximately 25% cross-reactivity with recombinant human FCRL1, FCRL3, and FCRL4 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.