missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human FCRL2/FcRH2, FCRL5/FcRH5 APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
Descripción
FCRL2/FcRH2 Monoclonal specifically detects FCRL2/FcRH2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | FCRL2/FcRH2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 296902 |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells |
| Formulación | Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | Q96LA5 |
| Alias de gen | CD307b, CD307b antigen, Fc receptor homolog 2, Fc receptor-like 2, FcRH2, FCRH2SPAP1B, FcRL2, FcR-like protein 2, IFGP family protein 4, IFGP4, Immunoglobulin receptor translocation-associated protein 4, immunoglobulin superfamily Fc receptor, gp42, IRTA4, IRTA4SPAP1C, SH2 domain containing phosphatase anchor protein 1, SH2 domain-containing phosphatase anchor protein 1Fc receptor-like protein 2, SPAP1, SPAP1A, SPAP1immune receptor translocation-associated protein 4 |
| Símbolos de los genes | FCRL2 |
| Mostrar más |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?