Learn More
Human Fc gamma RIIIA/CD16a Antibody, R&D Systems™
Rabbit Monoclonal Antibody
195.46€ - 424.40€
Especificaciones
Antígeno Fc gamma RIIIA/CD16a
Clon 2829B
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 3-25 ug/mL, Immunocytochemistry 3-25 ug/mL
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18773827
Ver documentos
R&D Systems
MAB107512-SP
25 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
18743467
Ver documentos
R&D Systems
MAB107512-100
100 μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Fc gamma RIIIA/CD16a Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIIA/CD16a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Especificaciones
Especificaciones
Fc gamma RIIIA/CD16a
Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 3-25 ug/mL, Immunocytochemistry 3-25 ug/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
CD16a, CD16a antigen, CD16FCRIIIA, Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor (CD16a), Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor for (CD16), Fc gamma receptor III-A, FCG3, Fc-gamma receptor III-2 (CD 16), Fc-gamma receptor IIIb (CD16), Fc-gamma RIII, Fc-gamma RIIIa, Fc-gamma RIII-alpha, FCGR3, FCGR3A, FCGRIII, FcgRIIIA, FCR-10, FcRIII, FcRIIIa, IGFR3FcgammaRIIIA, immunoglobulin G Fc receptor III, low affinity III, receptor for (CD16), low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A, neutrophil-specific antigen NA
Mouse myeloma cell line NS0-derived human Fc gamma RIIIA/CD16a, Gly17-Gln208, Accession # P08637
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
2829B
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Human
P08637
2214
IgG
Protein A or G purified from cell culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.