missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Fc gamma RIIIA/CD16a Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18773827
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18773827 25 μg 25 microgramos
18743467 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18773827

Marca: R&D Systems MAB107512SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Fc gamma RIIIA/CD16a Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIIA/CD16a in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Fc gamma RIIIA/CD16a
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 2829B
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Immunohistochemistry 3-25 ug/mL, Immunocytochemistry 3-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. Small pack size (SP) is supplied either lyophilized or as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen P08637
Alias de gen CD16a, CD16a antigen, CD16FCRIIIA, Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor (CD16a), Fc fragment of IgG, low affinity IIIa, receptor for (CD16), Fc gamma receptor III-A, FCG3, Fc-gamma receptor III-2 (CD 16), Fc-gamma receptor IIIb (CD16), Fc-gamma RIII, Fc-gamma RIIIa, Fc-gamma RIII-alpha, FCGR3, FCGR3A, FCGRIII, FcgRIIIA, FCR-10, FcRIII, FcRIIIa, IGFR3FcgammaRIIIA, immunoglobulin G Fc receptor III, low affinity III, receptor for (CD16), low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A, neutrophil-specific antigen NA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived human Fc gamma RIIIA/CD16a, Gly17-Gln208, Accession # P08637
Método de purificación Protein A or G purified from cell culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2214
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.